T7540
Tyrphostin 47
≥98%
Synonyme(s) :
α-Cyano-3,4-dihydroxythiocinnamamide, 3,4-Dihydroxy-α-cyanothiocinnamamide, RG 50864
About This Item
Essai
≥98%
Puissance
2.4 μM IC50
Solubilité
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, orange
ethanol: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=S)\C(=C\c1ccc(O)c(O)c1)C#N
Informations sur le gène
human ... CDK2(1017) , EGFR(1956)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable