Principaux documents
T6410
Sigma-Aldrich
4-Trifluoromethylumbelliferyl glucuronide potassium salt
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
4-Trifluoromethyl-7-hydroxycoumarin glucuronide
About This Item
Formule linéaire :
C16H12F3O9K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Chaîne SMILES 
[K].OC1C(O)C(OC(C1O)C(O)=O)Oc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C16H13F3O9.K.H/c17-16(18,19)7-4-9(20)27-8-3-5(1-2-6(7)8)26-15-12(23)10(21)11(22)13(28-15)14(24)25;;/h1-4,10-13,15,21-23H,(H,24,25);;
Clé InChI
VETSWRNXMAPTTI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable