Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
T5790
Tweezers
Style #4, needle-sharp, anti-magnetic stainless steel
Synonyme(s) :
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
1 EA
82,10 €
82,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
82,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
27112105
Nomenclature NACRES :
MA.01
82,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
anti-magnetic stainless steel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ted Pella 504-NM
Taille
110 mm
Catégories apparentées
Description générale
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.