Principaux documents
T5784
Sigma-Aldrich
Tripetroselaidin
≥99%
Synonyme(s) :
Glyceryl trielaidate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C57H104O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
885.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥99%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCC\C=C\CCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCC\C=C\CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C\CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h34-39,54H,4-33,40-53H2,1-3H3/b37-34+,38-35+,39-36+
Clé InChI
SEMJUQWPYRYUOY-GMHCBVOVSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable