Principaux documents
T5780
Sigma-Aldrich
DL-Thyronine
Synonyme(s) :
3-(p-[p-Hydroxyphenoxy]phenyl)-DL-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Chaîne SMILES 
NC(Cc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO4/c16-14(15(18)19)9-10-1-5-12(6-2-10)20-13-7-3-11(17)4-8-13/h1-8,14,17H,9,16H2,(H,18,19)
Clé InChI
KKCIOUWDFWQUBT-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Similar to T 1501, but produced by Sigma.