Principaux documents
T5629
Supelco
Tyrothricin from Bacillus aneurinolyticus (Bacillus brevis)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable