T5576
TMPH hydrochloride
solid, (Product is pure based on CHN, NMR and MS results)
Synonyme(s) :
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl heptanoate hydrochloride
175,00 €
About This Item
175,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Conditions de stockage
under inert gas
Couleur
white
Solubilité
H2O: 22 mg/mL at ~60 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CCCCCCC(=O)OC1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
InChI
1S/C16H31NO2.ClH/c1-6-7-8-9-10-14(18)19-13-11-15(2,3)17-16(4,5)12-13;/h13,17H,6-12H2,1-5H3;1H
Clé InChI
XIDDVJIJIFWGIX-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Articles
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.