T5567
Monoclonal Anti-TCF-1 (T-Cell Factor-1) antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 7H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7H3, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen 26-48 kDa (32, 38, 42)
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-2 μg/mL using whole extracts of Jurkat cells
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... HNF1A(6927)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité