T5076
Anti-β-Tubulin III Antibody
mouse monoclonal, SDL.3D10
Synonyme(s) :
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
182,00 €
About This Item
182,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-β-Tubulin Isotype III antibody, Mouse monoclonal, clone SDL.3D10, purified from hybridoma cell culture
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SDL.3D10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human, boar, bovine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rat brain extract
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable