T4930
Anti-Thrombopoietin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-TPO
About This Item
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Thpo(21832)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité