T4754
L-Tyrosine ethyl ester
About This Item
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)10(12)7-8-3-5-9(13)6-4-8/h3-6,10,13H,2,7,12H2,1H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
SBBWEQLNKVHYCX-JTQLQIEISA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable