Key Documents
T4631
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(trifluoroacetyl)-L-lysine methyl ester
~98% (Any lower purity will be indicated on the label)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14F6N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
product name
N,N′-Bis(trifluoroacetyl)-L-lysine methyl ester, ~98% (Any lower purity will be indicated on the label.)
Pureté
~98% (Any lower purity will be indicated on the label.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H14F6N2O4/c1-23-7(20)6(19-9(22)11(15,16)17)4-2-3-5-18-8(21)10(12,13)14/h6H,2-5H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)
Clé InChI
RENGOOCYAJRSCR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable