Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
T4162
Tweezers
Style #3C, very sharp, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
Synonyme(s) :
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
1 EA
131,00 €
131,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
131,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
27112105
Nomenclature NACRES :
MA.01
131,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ted Pella 523-C
Taille
110 mm
Description générale
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 9
1 of 9
Tweezers Style #7, sharp, hooked, anti-magnetic stainless steel
T4912
Tweezers
Tweezers Style #5, Fine needle-sharp, anti-magnetic stainless steel
T4537
Tweezers
Tweezers Style #7, sharp, hooked, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
T4787
Tweezers
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer
Artis Tweezer Style OO-SA
Z742670
Artis Tweezer
Bayonet forceps stainless steel
F2394
Bayonet forceps