T4057
Tyrphostin AG 1296
≥98%
Synonyme(s) :
6,7-Dimethoxy-2-phenylquinoxaline
About This Item
Pureté
≥98%
Forme
powder
Solubilité
methylene chloride: soluble 10 mg/mL
DMSO: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc2ncc(nc2cc1OC)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-19-15-8-12-13(9-16(15)20-2)18-14(10-17-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
QNOXYUNHIGOWNY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable