Documents
T3445
Sigma-Aldrich
TFLZn potassium salt
≥90% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H15KN2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
≥90% (TLC)
Couleur
tan
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[K+].COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C([O-])=O)c3nc(C)ccc3c1
InChI
1S/C18H16N2O5S.K/c1-11-3-4-13-9-14(25-2)10-16(17(13)19-11)20-26(23,24)15-7-5-12(6-8-15)18(21)22;/h3-10,20H,1-2H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
Clé InChI
YNGNXRJCOYOGHQ-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
May be used to measure intracellular Zn++ levels
Attention
Protect from light
Remarque sur l'analyse
The TFLZn-Zn complex is fluorescent, with an excitation at 380 nm and emission at 510 nm.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable