Documents
T3013
Sigma-Aldrich
D-allo-Threonine
Synonyme(s) :
(2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Numéro Beilstein :
1721644
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pf
276 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O