Principaux documents
T2657
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine allyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4CH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Couleur
white
Pf
194 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C12H15NO3.C7H8O3S/c1-2-7-16-12(15)11(13)8-9-3-5-10(14)6-4-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-6,11,14H,1,7-8,13H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m0./s1
Clé InChI
MPNOOYSRGYNTIE-MERQFXBCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable