T173
Thio-L-citrulline
synthetic, solid
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-5-(thioureido)pentanoic acid, N5-Aminothioxomethyl-L-ornithine
About This Item
Source biologique
synthetic
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=S)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2S/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
Clé InChI
BKGWACHYAMTLAF-BYPYZUCNSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable