Principaux documents
T1412
Sigma-Aldrich
Glyceryl tritricosanoate
≥99%
Synonyme(s) :
1,2,3-Tritricosanoylglycerol, Tritricosanoin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C72H140O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1101.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Essai
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C72H140O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-64-70(73)76-67-69(78-72(75)66-63-60-57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)68-77-71(74)65-62-59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h69H,4-68H2,1-3H3
Clé InChI
JDRVRMABYZMJHK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Michael Witting et al.
PloS one, 12(3), e0172311-e0172311 (2017-03-10)
Lipid identification is a major bottleneck in high-throughput lipidomics studies. However, tools for the analysis of lipid tandem MS spectra are rather limited. While the comparison against spectra in reference libraries is one of the preferred methods, these libraries are