T1323
Monoclonal Anti-ε-Tubulin antibody produced in mouse
clone TUB-11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TUB-11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 55 kDa
Espèces réactives
frog, mouse, chicken, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured chicken fibroblasts
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBE1(51175)
mouse ... Tube1(71924)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Articles
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.