T1264
β-Thionaphthyl acetate
About This Item
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Sc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10OS/c1-9(13)14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3
Clé InChI
NMFMUXYHGNUOAI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable