Key Documents
T1139
Sigma-Aldrich
TNPAL-glucocerebroside
Synonyme(s) :
Trinitrophenylaminolauroylglucocerebroside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H71N5O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
870.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(O)C(COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)NC(=O)CCCCCCCCCCCNc2c(cc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)N(=O)=O
Notes préparatoires
Prepared from glucocerebrosides from Human (Gaucher′s) Spleen