Principaux documents
T0652
SAFC
Tunicamycin A2 homolog
~90% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H60N4O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
816.89
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
~90% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C37H60N4O16/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-23(45)39-26-30(50)27(47)21(54-36(26)57-35-25(38-19(2)43)29(49)28(48)22(18-42)55-35)17-20(44)33-31(51)32(52)34(56-33)41-16-15-24(46)40-37(41)53/h13-16,20-22,25-36,42,44,47-52H,3-12,17-18H2,1-2H3,(H,38,43)(H,39,45)(H,40,46,53)/b14-13+
Clé InChI
MMDMXWRRAOLMDC-BUHFOSPRSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges