Principaux documents
T0283
Sigma-Aldrich
Calcitonin rat
≥95% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Thyrocalcitonin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C148H228N40O46S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
3399.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc3cnc[nH]3)NC(=O)C(Cc4ccccc4)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc5ccc(O)cc5)NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C6CSSCC(N)C(=O)NCC(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)N6)C(C)O)C(C)O)C(C)O)C(C)O)C(=O)NCC(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(C)C(=O)N7CCCC7C(N)=O
Informations sur le gène
Amino Acid Sequence
Cys-Gly-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys-Met-Leu-Gly-Thr-Tyr-Thr-Gln-Asp-Leu-Asn-Lys-Phe-His-Thr-Phe-Pro-Gln-Thr-Ser-Ile-Gly-Val-Gly-Ala-Pro-NH2 [Disulfide Bridge: 1-7]
Actions biochimiques/physiologiques
Hypocalcemic hormone produced by the parafollicular C cells of the thyroid or by the ultimobranchial bodies of nonmammalian vertebrates. Decreases blood calcium and phosphate due to inhibition of resorption by osteoblasts and osteocytes.
Autres remarques
32 amino acid polypeptide, 8 of which are conserved across all species.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable