SYNB140250
Synthware™ Glass wide mouth media bottle
borosilicate glass 3.3, capacity 250 mL, orange polypropylene cap
Synonyme(s) :
Synthware B140250, glass graduated bottle with screw cap
13,90 €
About This Item
13,90 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
clear bottle
orange polypropylene cap
wide-mouth
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech B140500
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages