Principaux documents
SRP8008
Sigma-Aldrich
FTO mouse
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
EC 1.14.11, FATSO, Fat mass and obesity-associated protein, Preadipocyte factor 1
10 μG
351,00 €
351,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
351,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
351,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Étiquette/Marqueur
His tagged
Essai
>90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
~55 kDa by SDS-PAGE
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
≥0.2 mg/mL
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
clear
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Fto(26383)
Description générale
FTO (Fat mass-and obesity-associated gene) is the responsible gene for mouse ′fused toes′ mutation. An association between FTO genotype and type 2 diabetes has been confirmed. The presence of the FTO rs9939609 A-allele was found to be positively correlated with other symptoms of the metabolic syndrome, including higher fasting insulin, glucose, triglycerides, and lower HDL-cholesterol.
Forme physique
Solution in 55 mM TRIS-HCl, pH 8.2, containing 150 mM NaCl.
Autres remarques
Mouse FTO (aa 2-502) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable