SRP6537
Lipocalin-2/LCN2 from mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
24p3, MSFI, NGAL, Neutrophil Gelatinase-associated Lipocalin, Oncogene 24p3, Siderocalin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
monomer ~250 kDa (Mouse lipocalin-2 aa 1-200 is fused at the C-terminus to a FLAG0174-tag.)
Conditionnement
pkg of 10 and 50 μg
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... LCN2(16819)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable