Principaux documents
SRP6529
Sigma-Aldrich
NAD Kinase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
EC 2.7.1.23, NADK, Poly (P)/ATP NAD Kinase
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
monomer ~50 kDa (monomer.Human full length NAD kinase aa 1- 446 is fused at the N-terminus to a His-tag.)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
1 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NADK(65220)
Description générale
NAD kinase is localized to mitochondria and cytosol.[1] The gene is mapped to human chromosome 1p36.33.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
NAD kinase EC 2.7.1.23 catalyzes the transfer of a phosphate group from ATP to NAD+ to generate NADP+, which acts as an electron donor for biosynthetic reactions upon reduction.[3] NADP+ is an essential coenzyme in metabolism and provides reducing power to biosynthetic processes such as fatty acid biosynthesis.
Forme physique
1 mg/mL of ammonium sulphate suspension.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Enzymology of NAD+ homeostasis in man.
Magni G, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 61(1), 19-34 (2004)
Significance of Ser-188 in human mitochondrial NAD kinase as determined by phosphomimetic and phosphoresistant amino-acid substitutions.
Kawabata Y, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 468(4), 691-695 (2015)
Leonardo A Meza-Zepeda et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 12(2), 553-563 (2008-04-19)
The potential use of human mesenchymal stem cells for therapeutic applications implies large scale in vitro culture, increasing the probability of genetic instability and transformation. We examine here the incidence of unbalanced and balanced chromosome rearrangements in polyclonal and single