SRP6517
Alpha 2HS Glycoprotein from human plasma
≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Alpha-2-Z-globulin, Ba-alpha-2-glycoprotein, Fetuin-A
About This Item
Produits recommandés
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable