SRP6374
Galectin-9 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Ecalectin, Gal-9, LGALS9, Tumor antigen HOM-HD-21
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
18.5 kDa (168 aa, 1-148 aa + His Tag.)
Conditionnement
pkg of 50 μg
Concentration
0.5 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... LGALS9(3965)
Description générale
Forme physique
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.