SRP6373
Galectin-4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
GAL4, L36LBP, LGALS4, Lactose-binding lectin 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
38.1 kDa (343 aa, 1-323 aa + His Tag.)
Conditionnement
pkg of 100 μg
Concentration
1 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... LGALS4(3960)
Description générale
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.