SRP6310
Calmodulin from bovine brain
≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CALM, CAM
340,00 €
About This Item
340,00 €
Produits recommandés
Source biologique
bovine brain
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
16 kDa
Conditionnement
pkg of 1 mg
pkg of 500 μg
Adéquation
suitable for chromatography
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
bovine ... CAM(520277)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable