SRP6233
Relaxin-3 human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonyme(s) :
H3 relaxin, INSL7, Insulin-like peptide-7
234,00 €
About This Item
234,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Relaxin-3 human, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
5.5 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RLN3(117579)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable