SRP6215
Enterokinase human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Enteropeptidase, Serine protease 7, transmembrane protease serine 15
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
97.5 kDa
Conditionnement
pkg of 10 and 50 μg
Impuretés
<2 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ENTK(5651)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable