SRP6206
sCD22 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
B Lymphocyte cell adhesion molecule, BL-CAM, Leu-14, Siglec-2
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~75 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CD22(933)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable