SRP6099
GSTM1 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
GST 1-1, GST class-mu1, Glutathione S-transferase Mu 1, pmGT10
About This Item
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
25.9 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
mouse ... GSTM1(14862)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable