SRP6082
TRXB from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
TRXR, Thioredoxin reductase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Escherichia coli
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
34.6 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
Escherichia coli ... TRXB(949054)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable