Principaux documents
SRP5349
Sigma-Aldrich
IKK-γ, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
AMCBX1, FIP-3, FIP3, Fip3p, IKBKG, IKK-gamma, IP, IP1, IP2, IPD2, NEMO
20 μG
245,00 €
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 μG
245,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
~73 kDa
Numéro d'accès NCBI
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... IKBKG(8517)
Description générale
IKKgamma is a serine/threonine protein kinase that phosphorylates the I-kappa-B protein which is an inhibitor of the transcription factor NF-kappa-B complex. Phosphorylation of I-kappa-B protein triggers the degradation of the inhibitor via the ubiquitination pathway, thereby activating NF-kappa-B complex. IKKgamma forms dimers and trimers and interacts preferentially with IKKbeta but not IKKalpha. IKKgamma associates with activated ATM after the induction of DNA double-strand breaks. ATM phosphorylates serine-85 of IKKgamma to promote its ubiquitin-dependent nuclear export.
Forme physique
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Notes préparatoires
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable