Principaux documents
SRP5214
Sigma-Aldrich
ROCK2 (5-554), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
KIAA0619, ROCK-II, ROKα
10 μG
400,00 €
400,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
400,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
400,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
514-696 nmol/min·mg
Poids mol.
~66 kDa
Numéro d'accès NCBI
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... ROCK2(9475)
Description générale
ROCK2 is a ubiquitously expressed serine/threonine kinase localized in the nucleus that regulates cytokinesis, smooth muscle contraction, the formation of actin stress fibers and focal adhesions, and the activation of the c-fos serum response element. ROCK2 is an immediate downstream target of the small GTPase RhoA. ROCK2 may play a pivotal role in cardiovascular diseases such as vasospastic angina, ischemic stroke, and heart failure. Inhibition of ROCKs by statins or other selective inhibitors leads to the upregulation and activation of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) and reduction of vascular inflammation and atherosclerosis.
Forme physique
Supplied in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Notes préparatoires
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Informations légales
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Kensuke Noma et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 290(3), C661-C668 (2006-02-14)
Rho-associated kinases (ROCKs), the immediate downstream targets of RhoA, are ubiquitously expressed serine-threonine protein kinases that are involved in diverse cellular functions, including smooth muscle contraction, actin cytoskeleton organization, cell adhesion and motility, and gene expression. Recent studies have shown
Zhiyong Zhao et al.
Developmental biology, 275(1), 183-191 (2004-10-07)
Development of the endocardial cushions in the heart involves cell migration and cell differentiation, which is known as epithelial-mesenchymal transformation (EMT). These processes are regulated by cell signaling systems. Yet, the roles of intracellular GTPases and their effectors on these