Merck
SRP5144
Stathmin, His tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
C1orf215, FLJ32206, LAP18, Lag, MGC138869, MGC138870, OP18, PP17, PP19, PR22, SMN, STMN1
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
50 μG
338,00 €
338,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
A propos de cet article
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
~19 kDa
Numéro d'accès NCBI
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... STMN1(3925)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
WH0003925M1SAB2500996SAB5700338
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
biological source
human
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
rabbit
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
mol wt
~19 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
17, 19
Gene Information
human ... STMN1(3925)
Gene Information
human ... STMN1(3925)
Gene Information
human ... STMN1(3925)
Gene Information
human ... STMN1(3925)
Forme physique
Supplied in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Notes préparatoires
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
The stathmin phosphoprotein family: intracellular localization and effects on the microtubule network.
Gavet O
Journal of Cell Science, 111(Pt 22), 3333-3346 (1998)
A Sobel
Trends in biochemical sciences, 16(8), 301-305 (1991-08-01)
Stathmin is a ubiquitous, phylogenetically conserved protein present in the cytoplasm of cells in a variety of unphosphorylated and phosphorylated forms. Its expression and phosphorylation are regulated throughout development and in response to extracellular signals regulating cell proliferation, differentiation and
STMN1 overexpression correlates with biological behavior in human cutaneous squamous cell carcinoma.
Li X
Pathology Research and Practice, 211(11), 816-823 (2015)
Covalent modification of stathmin by CCNU determined by FTMS analysis of modified proteins and tryptic peptides.
Wu WW
Biochemical and Biophysical Research Communications, 367(1), 7-13 (2008)
Microtubule depolymerization contributes to spontaneous neurotransmitter release in vitro.
Velasco, et al.
Communications biology, 6, 488-488 (2023)