SRP5035
GRK6, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
FLJ32135, GPRK6
About This Item
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
9.4-12.6 nmol/min·mg
Poids mol.
~93 kDa
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... GRK6(2870)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1