SRP4504
FABP4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
AFABP, Adipocyte lipid-binding protein, Adipocyte-type fatty acid-binding protein, Fatty acid-binding protein, Fatty acid-binding protein 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~16 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FABP4(2167)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable