SRP4066
FGF-21 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
FGF21, FGFL, Fibroblast growth factor 21
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~19.5 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FGF21(26291)
Description générale
Recombinant Human FGF-21 produced in Escherichia coli is a single, non-glycosylated polypeptide chain containing 182 amino acids and having a molecular mass of 19.5kDa.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable