SRP4015
CD40Ligand/TRAP from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
CD154 antigen, CD40-L, T cell antigen Gp39, TNF-related activation protein, TRAP, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
About This Item
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
<0.1 μg/mL ED50
Poids mol.
~16.4 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Cd40lg(21947)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :