SRP3324
Thymosin β4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Hematopoietic system regulatory peptide, Seraspenide, T-4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
0.5-10 μg/mL
Poids mol.
5.2 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TMSB4X(7114)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable