SRP3140
PECAM-I human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
CD31 antigen, EndoCAM, Platelet endothelial cell adhesion molecule
339,00 €
About This Item
339,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
1.0-1.5 μg/mL ED50
Poids mol.
80.0-95.0 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PECAM1(5175)
Description générale
Monomeric glycosylated PECAM-1 migrates at an apparent molecular weight of approximately 80.0-95.0kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions.
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable