Documents
SRP2110
Sigma-Aldrich
RNA Polymerase II, RPB8 subunit, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
RPABC3, RPB17, RPB8, hsRPB8
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥85% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~43 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
300 μg/mL
Couleur
clear colorless
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... POLR2H(5437)
Forme physique
Clear and colorless frozen liquid solution
Notes préparatoires
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. While working, please keep sample on ice.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable