SRP0698
HRAS1 (G12V) Protein
recombinant
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
70-95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~84 kDa
Concentration
0.1 μg/μL
Numéro d'accès
NM_003159
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HRAS1(6792)
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Reconstitution
Stockage et stabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable