Principaux documents
SRP0554
Sigma-Aldrich
Mouse CD155, His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Poliovirus receptor and Nectin-like protein 5
50 μG
584,00 €
584,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
584,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
584,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
37.5 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
mouse ... PVR(52118)
Description générale
Mouse CD155, also known as Poliovirus receptor and Nectin-like protein 5, GenBank Accession No. NM_027514, a.a. 29-348 with a C-terminal His-tag and Avitag . This protein is expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin labeled using Avitag technology. MW = 37.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable