Key Documents
SRP0467
Sigma-Aldrich
BRG1 (1480-1603) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
MRD16, SMARCA4, SNF2, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 4, SWI2
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
15.5 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SMARCA4(6597)
Description générale
Human BRG1, also known as SMARCA4 (GenBank Accession No. NM_1128849) amino-acids 1480 – 1603 with N-terminal HIS-tag, MW = 15.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Curtis, C.D., et al.
Molecular and Cellular Biology (2012)
He H., et al.
Cell Cycle, 11 (2012)